Drukuj
cis-4-Heptenal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W328901-100G-K W328901-1KG-K
SIALW328901-100G-KEA 1700 PLN
SIALW328901-100G-K SIALW328901-1KG-K
cis-4-Heptenal, Sigma-Aldrich®
cis-4-Heptenal
Formuła: C₇H₁₂O
Temp. Wrzenia: 46 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014682
Numer CAS: 6728-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 229-779-7
Jednostka: 1989
ADR: 3,III