Drukuj
5,6-Epoxy-1-hexene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Epoxy-5-hexene
372580050 372580250
ACRO372580050EA 275 PLN
ACRO372580050 ACRO372580250
5,6-Epoxy-1-hexene 98%
5,6-Epoxy-1-hexene
Formuła: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…121 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –156 °C
Gęstość: 0.892 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010051
Numer CAS: 10353-53-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-771-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %