Drukuj
trans-1,4-Dibromo-2-butene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (E)-1,4-Dibromobut-2-ene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39207-100G D39207-25G
SIALD39207-100GEA 531 PLN
SIALD39207-100G SIALD39207-25G
trans-1,4-Dibromo-2-butene, Sigma-Aldrich®
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Formuła: C₄H₆Br₂
MW: 213.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 203
Temp. topnienia: 50…53 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000249
Numer CAS: 821-06-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-472-7
Jednostka: 2923
ADR: 8 II