Drukuj
6-Bromo-1-hexene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
247219-1G 247219-5G
SIAL247219-1GEA 120 PLN
SIAL247219-1G SIAL247219-5G
6-Bromo-1-hexene, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-1-hexene
Formuła: C₆H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 34…36 °C (0,05 mmHg)
Gęstość: 1,2169 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000269
Numer CAS: 2695-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-267-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III