Drukuj
5-Bromo-1-penten, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
253901-25G 253901-5G
SIAL253901-25GEA 975 PLN
SIAL253901-25G SIAL253901-5G
5-Bromo-1-penten, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1-penten
Formuła: C₅H₉Br
Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,2547 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000264
Numer CAS: 1119-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-281-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III