Drukuj
4-Bromo-1-buten, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
167851-10G 167851-1G 167851-50G
SIAL167851-10GEA 606 PLN
SIAL167851-10G SIAL167851-1G SIAL167851-50G
4-Bromo-1-buten, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1-buten
Formuła: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Temp. Wrzenia: 98
Gęstość: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 9
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000258
Numer CAS: 5162-44-7
Numer WE (dawny EINECS): 225-937-4
Jednostka: 1992
ADR: 3 II