11-Bromo-1-undeken ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21849.06
B21849.14
B21849.06EA
439
PLN
B21849.06
B21849.14
11-Bromo-1-undeken ≥96%
11-Bromo-1-undeken
Purity: 96%
CAS No.: 7766-50-9
Molecular Formula: Br(CH2)9CH=CH2
Formula Weight: 233.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₂₁Br Temp. Wrzenia: 149…150 °C (35 mmHg) Gęstość: 1,063 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040825 Numer CAS: 7766-50-9 |