HEPES sól sodowa ≥99%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
0485-100GEA
1120
PLN
0485-100G
0485-500G
HEPES sól sodowa ≥99%, high purity
HEPES sól sodowa
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays, and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formuła:
C₈H₁₇N₂NaO₄S Temp. topnienia: >105 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036463 Numer CAS: 75277-39-3 Numer WE (dawny EINECS): 278-169-7 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNase | none detected |
Heavy Metals (as Pb) | <0.0001% |
Loss on Drying | ≤3% |
pKa | 7.45 – 7.65 |
Protease | none detected |
Purity (Dry Basis) | >99% |
RNase | none |
Solubility (5%, Water) | pass |