Drukuj
HEPES sól sodowa 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
327265000 327261000
ACRO327265000EA 2850 PLN
ACRO327265000 ACRO327261000
HEPES sól sodowa 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
HEPES sól sodowa
Formuła: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Temp. topnienia: 248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036463
Numer CAS: 75277-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 9.5 to 11.5 (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (on dry substance)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected