Drukuj
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
MQ400
H4034-100G H4034-1KG H4034-25G H4034-25KG H4034-500G
SIALH4034-100GEA 931 PLN
SIALH4034-100G SIALH4034-1KG SIALH4034-25G SIALH4034-25KG SIALH4034-500G
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy, Sigma-Aldrich®
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Formuła: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238.31 g/mol
Temp. topnienia: 210…215 °C
Gęstość: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006158
Numer CAS: 7365-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-907-9
Klasyfikacja Merck : 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM