Drukuj
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
05288-1 05288-2 05288-3
BMOL05288-1EA 0 PLN
BMOL05288-1 BMOL05288-2 BMOL05288-3
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Formuła: C₈H₁₈N₂O₄S
Temp. topnienia: 210…215 °C
Gęstość: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006158
Numer CAS: 7365-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-907-9
Klasyfikacja Merck : 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM