Drukuj
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy 99,5 Biochemistry
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
441485HEA 769 PLN
441485H 441487M 44148BC
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy 99,5 Biochemistry
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Formuła: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238.31 g/mol
Temp. topnienia: 210…215 °C
Gęstość: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006158
Numer CAS: 7365-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-907-9
Klasyfikacja Merck : 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Appearance White powder
Appearance of solution (1 mol/l) Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
pH (1 %) 4.7 - 5.3
Ignition residue Max. 0.3 %
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 300 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) Max. 0.10
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) Max. 0.10