Drukuj
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy ≥99.5%
Dostawca: VWR Chemicals
441476LEA 3810 PLN
441476L
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy ≥99.5%
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Hepes is a widely used buffer in biological studies. In cell culture media, it is employed as a substitute for the bicarbonate buffer at a concentration of 25 mM or as a supplement to the bicarbonate buffer (concentration 10 to 15 mM).
Formuła: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238,31 g/mol
Temp. topnienia: 210…215 °C
Gęstość: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006158
Numer CAS: 7365-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-907-9
Klasyfikacja Merck : 13,04672
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/07/41813807.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
pH (25°C; 1 %) 4.7 - 6.0
Water Max. 0.5 %