Drukuj
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14777.30 A14777.09 A14777.18
A14777.30EA 1730 PLN
A14777.30 A14777.09 A14777.18
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy ≥99%
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Purity: 99% CAS No.: 7365-45-9 Molecular Formula: C8H18N2O4S Formula Weight: 238.31 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 236° dec. Beilstein Reference: 883043 Merck Reference: 14,4654 MDL No.: MFCD00006158
A zwitterionic buffer
Formuła: C₈H₁₈N₂O₄S
Gęstość: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006158
Numer CAS: 7365-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-907-9
Klasyfikacja Merck : 14,4654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM