Drukuj
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy 99% Biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
172570250 172571000 172572500 172570010 172570050
ACRO172570250EA 286 PLN
ACRO172570250 ACRO172571000 ACRO172572500 ACRO172570010 ACRO172570050
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy 99% Biochemistry
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Formuła: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238.31 g/mol
Temp. topnienia: 209…215 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006158
Numer CAS: 7365-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-907-9
Klasyfikacja Merck : 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm