Drukuj
Kwas 4-jodofenolooctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
L13345.03 L13345.06
L13345.03EA 312 PLN
L13345.03 L13345.06
Kwas 4-jodofenolooctowy ≥97%
Kwas 4-jodofenolooctowy
Purity: 97% CAS No.: 1798-06-7 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1940558
Formuła: (C₆H₄I)CH₂COOH
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082985
Numer CAS: 1798-06-7