(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(3-Iodophenyl)acetic acid
L15117.04
L15117.ME
L15117.04EA
965
PLN
L15117.04
L15117.ME
(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Iodophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1878-69-9
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2501867
Formuła:
(C₆H₄I)CH₂COOH MW: 262.05 g/mol Temp. topnienia: 128…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046548 Numer CAS: 1878-69-9 |