Kwas 4-(trifluorometoksy)fenylooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
A19512.03
A19512.06
A19512.03EA
458
PLN
A19512.03
A19512.06
Kwas 4-(trifluorometoksy)fenylooctowy ≥98%
Kwas 4-(trifluorometoksy)fenylooctowy
Purity: 98%
CAS No.: 4315-07-5
Molecular Formula: C9H7F3O3
Formula Weight: 220.15
Melting Point: 86-88°
Beilstein Reference: 2695336
Formuła:
(C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH MW: 220.15 g/mol Temp. topnienia: 86…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061239 Numer CAS: 4315-07-5 |