(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22430.03
B22430.06
B22430.03EA
353
PLN
B22430.03
B22430.06
(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
(Pentafluorophenyl)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 653-21-4
Molecular Formula: C8H3F5O2
Formula Weight: 226.10
Melting Point: 107-110°
Beilstein Reference: 2056612
Formuła:
C₈H₃F₅O₂ Temp. Wrzenia: 247 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 107…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004316 Numer CAS: 653-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-497-0 |