Drukuj
Kwas (4-fluorofenylo)octowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F13304-100G F13304-25G
SIALF13304-100GEA 539 PLN
SIALF13304-100G SIALF13304-25G
Kwas (4-fluorofenylo)octowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (4-fluorofenylo)octowy
Formuła: (C₆H₄F)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 84…85 °C
Numer MDL: MFCD00004343
Numer CAS: 405-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-972-4
Klasyfikacja Merck : 13,04204