Kwas (4-fluorofenylo)octowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10646.06
A10646.14
A10646.22
A10646.06EA
176
PLN
A10646.06
A10646.14
A10646.22
Kwas (4-fluorofenylo)octowy ≥98%
Kwas (4-fluorofenylo)octowy
Purity: 98%
CAS No.: 405-50-5
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₄F)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 164 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 81…85 °C Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004343 Numer CAS: 405-50-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-972-4 Klasyfikacja Merck : 14,4177 |