(2-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
A10596.09
A10596.18
A10596.09EA
397
PLN
A10596.09
A10596.18
(2-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Fluorophenyl)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 451-82-1
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Odour: Odourless
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 775955
MDL No.: MFCD00004315
Formuła:
(C₆H₄F)CH₂COOH MW: 154.14 g/mol Temp. Wrzenia: 263 Temp. topnienia: 61…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004315 Numer CAS: 451-82-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-196-9 |