kwas 2,5-difluorofenylooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Difluorophenylacetic acid
B21595.03
B21595.06
B21595.14
B21595.03EA
249
PLN
B21595.03
B21595.06
B21595.14
kwas 2,5-difluorofenylooctowy ≥98%
kwas 2,5-difluorofenylooctowy
Purity: 98%
CAS No.: 85068-27-5
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 6844956
Formuła:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 123…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010000 Numer CAS: 85068-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 285-288-8 |