Drukuj
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H26190.06 H26190.03
H26190.06EA 776 PLN
H26190.06 H26190.03
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid ≥94%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Purity: 94% CAS No.: 209995-38-0 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 121-124° MDL No.: MFCD00082479
Formuła: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Temp. topnienia: 121…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082479
Numer CAS: 209995-38-0