(2,3-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
A16728.03
A16728.06
A16728.03EA
304
PLN
A16728.03
A16728.06
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 145689-41-4
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 117-119°
MDL No.: MFCD00040968
Formuła:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Temp. topnienia: 117…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040968 Numer CAS: 145689-41-4 |