(3-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Phenoxyphenylacetic acid
L12524.03
L12524.06
L12524.03EA
272
PLN
L12524.03
L12524.06
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 32852-81-6
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 88-90°
Beilstein Reference: 2730540
Formuła:
(C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH MW: 228.25 g/mol Temp. topnienia: 88…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016826 Numer CAS: 32852-81-6 |