kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15893.03
A15893.06
A15893.14
A15893.03EA
287
PLN
A15893.03
A15893.06
A15893.14
kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowy ≥98%
kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowy
Purity: 98+%
CAS No.: 102-32-9
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2211017
Formuła:
(C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 337 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 128…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004338 Numer CAS: 102-32-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-024-1 |