Kwas 4-hydroksyfenylooctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15018.14
A15018.22
A15018.36
A15018.14EA
421
PLN
A15018.14
A15018.22
A15018.36
Kwas 4-hydroksyfenylooctowy ≥99%
Kwas 4-hydroksyfenylooctowy
Purity: 99%
CAS No.: 156-38-7
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 148-150°
Beilstein Reference: 1448766
Formuła:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 148…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004347 Numer CAS: 156-38-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-851-3 |