Drukuj
Kwas 4-hydroksyfenylooctowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
121710250 121711000
ACRO121710250EA 351 PLN
ACRO121710250 ACRO121711000
Kwas 4-hydroksyfenylooctowy 98%
Kwas 4-hydroksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 147…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004347
Numer CAS: 156-38-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-851-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
TLC ≤1 % Methyl ester derivative
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %