Drukuj
Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxyphenylacetic acid
MQ100
H49901-25G H49901-5G
SIALH49901-25GEA 565 PLN
SIALH49901-25G SIALH49901-5G
Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy
Formuła: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 349
Temp. topnienia: 129…133 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004337
Numer CAS: 621-37-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-684-4