Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxyphenylacetic acid
B23563.03
B23563.06
B23563.14
B23563.03EA
181
PLN
B23563.03
B23563.06
B23563.14
Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy 99
Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy
Purity: 99%
CAS No.: 621-37-4
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2086506
Formuła:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH MW: 152.15 g/mol Temp. Wrzenia: 349 Temp. topnienia: 128…132 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004337 Numer CAS: 621-37-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-684-4 |