Drukuj
Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxyphenylacetic acid
121700050 121700250
ACRO121700050EA 321 PLN
ACRO121700050 ACRO121700250
Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy 99+%
Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy
Formuła: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 349
Temp. topnienia: 128…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004337
Numer CAS: 621-37-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-684-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %