Drukuj
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxyphenylacetic acid
MQ100
H49804-10G H49804-25G
SIALH49804-10GEA 234 PLN
SIALH49804-10G SIALH49804-25G
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy
Formuła: (C₆H₄OH)CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 328
Temp. topnienia: 145…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004323
Numer CAS: 614-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-393-2