Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxyphenylacetic acid
A13924.09
A13924.18
A13924.09EA
307
PLN
A13924.09
A13924.18
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy 98
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy
Purity: 98%
CAS No.: 614-75-5
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 145-147°
Beilstein Reference: 908000
Formuła:
(C₆H₄OH)CH₂COOH MW: 152.15 g/mol Temp. Wrzenia: 328 Temp. topnienia: 145…147 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004323 Numer CAS: 614-75-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-393-2 |