Drukuj
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxyphenylacetic acid
121690100 121690250
ACRO121690100EA 242 PLN
ACRO121690100 ACRO121690250
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy 99%
Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy
Formuła: (C₆H₄OH)CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 328
Temp. topnienia: 143…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004323
Numer CAS: 614-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-393-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %