(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
B25672.03
B25672.06
B25672.03EA
405
PLN
B25672.03
B25672.06
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4670-10-4
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 102-104°
MDL No.: MFCD00016827
Formuła:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH MW: 196.2 g/mol Temp. topnienia: 102…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016827 Numer CAS: 4670-10-4 |