Drukuj
Kwas 3,4-dimetoksyfenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D135909-100G D135909-25G
SIALD135909-100GEA 409 PLN
SIALD135909-100G SIALD135909-25G
Kwas 3,4-dimetoksyfenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3,4-dimetoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 327 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004335
Numer CAS: 93-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-244-5