Drukuj
Kwas 3,4-dimetoksyfenylooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B20625.14 B20625.22 B20625.36
B20625.14EA 249 PLN
B20625.14 B20625.22 B20625.36
Kwas 3,4-dimetoksyfenylooctowy ≥98%
Kwas 3,4-dimetoksyfenylooctowy
Purity: 98% CAS No.: 93-40-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1110282
Formuła: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 327 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004335
Numer CAS: 93-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-244-5