Drukuj
Kwas 3,4-dimetoksyfenylooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115611000 115615000 115610250
ACRO115611000EA 491 PLN
ACRO115611000 ACRO115615000 ACRO115610250
Kwas 3,4-dimetoksyfenylooctowy 99%
Kwas 3,4-dimetoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 327 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 96…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004335
Numer CAS: 93-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-244-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥98.5 % (On dry substance)