Drukuj
Kwas 3,4,5-trimetoksyfenylooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
139990100 139990050 139990500
ACRO139990100EA 341 PLN
ACRO139990100 ACRO139990050 ACRO139990500
Kwas 3,4,5-trimetoksyfenylooctowy 99%
Kwas 3,4,5-trimetoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 352 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004336
Numer CAS: 951-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-456-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %