(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27328.06
H27328.14
H27328.06EA
455
PLN
H27328.06
H27328.14
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1758-25-4
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 123-125°
MDL No.: MFCD00004322
Formuła:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 123…125 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004322 Numer CAS: 1758-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 217-151-5 |