Kwas (2,4-dimetoksyfenylo)octowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13784.03
L13784.06
L13784.03EA
205
PLN
L13784.03
L13784.06
Kwas (2,4-dimetoksyfenylo)octowy ≥98%
Kwas (2,4-dimetoksyfenylo)octowy
Purity: 98%
CAS No.: 6496-89-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2694132
Formuła:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Temp. topnienia: 108…112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00183328 Numer CAS: 6496-89-5 |