Kwas 3-(3,4-dimetoksyfenylo)propionowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14325.06
A14325.14
A14325.06EA
295
PLN
A14325.06
A14325.14
Kwas 3-(3,4-dimetoksyfenylo)propionowy ≥98%
Kwas 3-(3,4-dimetoksyfenylo)propionowy
Purity: 98%
CAS No.: 2107-70-2
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 2696272
Formuła:
C₁₁H₁₄O₄ Temp. Wrzenia: 344 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 96…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002774 Numer CAS: 2107-70-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-288-3 |