Kwas homowanilinowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
A12441.03
A12441.14
A12441.03EA
478
PLN
A12441.03
A12441.14
Kwas homowanilinowy ≥98%
Kwas homowanilinowy
Purity: 98+%
CAS No.: 306-08-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 140-145°
Beilstein Reference: 2213447
Merck Reference: 14,4740
MDL No.: MFCD00004350
Formuła:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 140…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004350 Numer CAS: 306-08-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-176-7 Klasyfikacja Merck : 14,4740 |