Drukuj
Kwas homowanilinowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
162530010 162530050
ACRO162530010EA 518 PLN
ACRO162530010 ACRO162530050
Kwas homowanilinowy 98%
Kwas homowanilinowy
Formuła: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 141…145 °C
Numer MDL: MFCD00004350
Numer CAS: 306-08-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-176-7
Klasyfikacja Merck : 13,04761
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥97.5 %