Drukuj
Kwas 4-metoksyfenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
M19201-100G M19201-5G
SIALM19201-100GEA 245 PLN
SIALM19201-100G SIALM19201-5G
Kwas 4-metoksyfenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-metoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 306 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temp. Zapłonu: 193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004345
Numer CAS: 104-01-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-166-4