Kwas 4-metoksyfenylooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14399.06
A14399.22
A14399.36
A14399.06EA
208
PLN
A14399.06
A14399.22
A14399.36
Kwas 4-metoksyfenylooctowy ≥98%
Kwas 4-metoksyfenylooctowy
Purity: 98+%
CAS No.: 104-01-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 138-140°/3mm
MDL No.: MFCD00004345
Formuła:
(C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH Temp. Wrzenia: 138…140 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 84…88 °C Temp. Zapłonu: 193 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004345 Numer CAS: 104-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-166-4 |