Drukuj
Kwas 4-metoksyfenylooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxyphenylacetic acid
126020050 126021000 126022500 126020010
ACRO126020050EA 147 PLN
ACRO126020050 ACRO126021000 ACRO126022500 ACRO126020010
Kwas 4-metoksyfenylooctowy 99%
Kwas 4-metoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C (3 mmHg)
Temp. topnienia: 84…88 °C
Temp. Zapłonu: 193
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004345
Numer CAS: 104-01-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-166-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %