Kwas (4-etoksyfenylo)octowy 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Ethoxyphenylacetic Acid
A10129.09
A10129.14
A10129.18
A10129.09EA
278
PLN
A10129.09
A10129.14
A10129.18
Kwas (4-etoksyfenylo)octowy 98
Kwas (4-etoksyfenylo)octowy
Purity: 98+%
CAS No.: 4919-33-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 1103143
Formuła:
(C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH MW: 180.2 g/mol Temp. Wrzenia: 313 Temp. topnienia: 87…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004346 Numer CAS: 4919-33-9 Numer WE (dawny EINECS): 225-545-3 |