Drukuj
Kwas 3-metoksyfenylooctowy 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
126010050 126010250 126011000
ACRO126010050EA 147 PLN
ACRO126010050 ACRO126010250 ACRO126011000
Kwas 3-metoksyfenylooctowy 99.5%
Kwas 3-metoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 305,95 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004334
Numer CAS: 1798-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-282-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %